Få mere at vide
3-Chloranilin, 99%
Artikelnummer. 10774211 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 mL
100 mL
500 mL
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100ml
500ml
5ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10774211 100 mL Glasflaske 100ml
10070730 5 mL Glasflaske 5ml
10468440 500 mL Glasflaske 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10774211 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 108581000
Request Bulk or Custom Format
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 108-42-9 | C6H6ClN | 127,57 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 108-42-9
Molekylær formel C6H6ClN
Molekylvægt (g/mol) 127.57
MDL nummer MFCD00007765
InChI nøgle PNPCRKVUWYDDST-UHFFFAOYSA-N
Synonym m-chloroaniline, 3-chlorobenzenamine, benzenamine, 3-chloro, m-chloraniline, 3-chlorophenylamine, orange gc base, m-chlorophenylamine, m-aminochlorobenzene, m-chloroaminobenzene, aniline, m-chloro
PubChem CID 7932
IUPAC navn 3-chloranilin
SMIL NC1=CC=CC(Cl)=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Chloroaniline
Smeltepunkt -11.0°C
Navn note 99%
CAS min % 98.5
Farve Gul til Brun
CAS Max % 100.0
Tæthed 1.2000g/mL
Mængde 100 mL
Infrarødt spektrum Authentic
Emballage Glasflaske
Fysisk form Væske
Brydningsindeks 1.5927 to 1.5947
Analyseprocentområde 98.5% min. (GC)
Specifik vægtfylde 1.2
Lineær formel ClC6H4NH2
Beilstein 12, 602
Merck Index 15, 2118
Kogepunkt 230.0°C
Opløselighedsinformation Solubility in water: 6.8g/L (20°C). Other solubilities: soluble in most common organic solvents
Formel vægt 127.57
Procent renhed 99%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3-Chloroaniline
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
  • AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
  • Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
  • H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
  • H373-Kan forårsage organskader.
  • H311-Giftig ved hudkontakt.
  • H331-Giftig ved indånding.
  • H301-Giftig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P311-Ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .