Få mere at vide
3-Chloranilin 100 μg/ml i Methanol, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30320157
Skift visning
Mængde:
1 ml
Pakningsstørrelse:
1ml
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
30320157 1 ml 1ml
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30320157 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREXA11351000ME
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 23-11-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Opdag Dr. Ehrenstorfers certificerede referencematerialer: tilgængelig i flere formater, herunder multikomponent-regulatoriske blandinger, til at drive din fødevare- og miljøanalyse med sporbar, ISO-akkrediteret kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Chloroaniline
CAS 108-42-9
Analyt- eller komponentnavne 3-Chloroaniline
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C6 H6 Cl N
Koncentration 100 μg/ml
Certificeringer/compliance ISO/IEC 17025
Synonym Aniline, m-chloro- (8CI), 3-Chlorobenzenamine, 1-Amino-3-chlorobenzene, 3-Amino-1-chlorobenzene, 3-Chloro-1-aminobenzene, 3-Chloroaniline, 3-Chlorophenylamine, 5-Chloroaniline, Fast Orange GC Base, NSC 17581, Orange GC base, m-Aminochlorobenzene, m-Chloroaniline, m-Chlorophenylamine
InChI formel InChI=1S/C6H6ClN/c7-5-2-1-3-6(8)4-5/h1-4H,8H2
Løsningstype Enkelt løsning
SMIL Nc1cccc(Cl)c1
IUPAC navn 3-chloranilin
Opløsningsmiddel eller Matrix Metanol
Industry Type Miljøtest
Molekylvægt (g/mol) 127.57
Mængde 1 ml
Formel vægt 127,0189 g/mol