missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
3-(Chloroacetyl)-N-(2-chloroethyl)tetrahydro-2H-1,3,2-oxazaphosphorin-2-amine 2-Oxide, Mikromol™
Beskrivelse
3-(Chloroacetyl)-N-(2-chloroethyl)tetrahydro-2H-1,3,2-oxazaphosphorin-2-amine 2-Oxide
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-(Chloroacetyl)-N-(2-chloroethyl)tetrahydro-2H-1,3,2-oxazaphosphorin-2-amine 2-Oxide |
| CAS | 119670-13-2 |
| Analyt- eller komponentnavne | 3-(Chloroacetyl)-N-(2-chloroethyl)tetrahydro-2H-1,3,2-oxazaphosphorin-2-amine 2-Oxide |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C7 H13 Cl2 N2 O3 P |
| Synonym | Ethanone, 2-chloro-1-[2-[(2-chloroethyl)amino]dihydro-2-oxido-2H-1,3,2-oxazaphosphorin-3(4H)-yl]-, 2H-1,3,2-Oxazaphosphorin-2-amine, 3-(chloroacetyl)-N-(2-chloroethyl)tetrahydro-, 2-oxide (9CI), Ifosfamide Impurity G |
| InChI formel | InChI=1S/C7H13Cl2N2O3P/c8-2-3-10-15(13)11(7(12)6-9)4-1-5-14-15/h1-6H2,(H,10,13) |
| SMIL | ClCCNP1(=O)OCCCN1C(=O)CCl |
| IUPAC navn | 2-chloro-1-[2-(2-chloroethylamino)-2-oxo-1,3,2λ^{5}-oxazaphosphinan-3-yl]ethanone |
| Molekylvægt (g/mol) | 275.07 |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?