missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
3-(Chloroacetyl)indole, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-(Chloroacetyl)indole |
| CAS | 28755-03-5 |
| Molekylær formel | C10H8ClNO |
| Mængde | 5 g |
| Synonym | Chloromethyl indol-3-yl Ketone, 2-Chloro-1-(1H-indol-3-yl)ethanone |
| InChI formel | InChI=1S/C10H8ClNO/c11-5-10(13)8-6-12-9-4-2-1-3-7(8)9/h1-4,6,12H,5H2 |
| SMIL | ClCC(=O)c1c[nH]c2ccccc12 |
| IUPAC navn | 2-chloro-1-(1H-indol-3-yl)ethanone |
| Molekylvægt (g/mol) | 193.63 |
| Formel vægt | 193.0294 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?