missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

3-Chloroacenaphthene, TRC

Artikelnummer. 30361543
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30361543 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30361543 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC3534005MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 3-Chloroacenaphthene
CAS 5573-31-9
Molekylær formel C12H9Cl
Mængde 5 mg
Synonym 3-Chloro-1,2-dihydroacenaphthylene
InChI formel InChI=1S/C12H9Cl/c13-11-7-5-9-3-1-2-8-4-6-10(11)12(8)9/h1-3,5,7H,4,6H2
SMIL Clc1ccc2cccc3CCc1c23
IUPAC navn 3-chloro-1,2-dihydroacenaphthylene
Molekylvægt (g/mol) 188.65
Formel vægt 188.0393
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.