Få mere at vide
3-Chloro-o-xylene, 97%
Artikelnummer. p-7025818
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
Artikelnummer. 11417064
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar B21505.14
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 608-23-1 | C8H9Cl | 140.61 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 608-23-1
Molekylær formel C8H9Cl
Molekylvægt (g/mol) 140.61
MDL nummer MFCD00060689
InChI nøgle NVLHGZIXTRYOKT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-chloro-o-xylene, 2,3-dimethylchlorobenzene, benzene, chlorodimethyl, 3-chloro-1,2-dimethylbenzene, 3-chloro-ortho-xylene, benzene, 1-chloro-2,3-dimethyl, xylyl chloride, chloro o-xylene, mono-chlorxylol, chloro-ortho-xylene
PubChem CID 32884
IUPAC navn 1-chlor-2,3-dimethylbenzen
SMIL CC1=C(C(=CC=C1)Cl)C
Specifikationer
Kemisk navn eller materiale 3-Chloro-o-xylene
Mængde 25 g
Formel vægt 140.61
Procent renhed 97%
RUO– Kun brug til forskning
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.