Få mere at vide
3-Chloro-o-xylene, 97%
Artikelnummer. 11427064
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11427064 100 g 100g
11417064 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11427064 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B21505.22
Request Bulk or Custom Format
CAS: 608-23-1 | C8H9Cl | 140.61 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 608-23-1
Molekylær formel C8H9Cl
Molekylvægt (g/mol) 140.61
MDL nummer MFCD00060689
InChI nøgle NVLHGZIXTRYOKT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-chloro-o-xylene, 2,3-dimethylchlorobenzene, benzene, chlorodimethyl, 3-chloro-1,2-dimethylbenzene, 3-chloro-ortho-xylene, benzene, 1-chloro-2,3-dimethyl, xylyl chloride, chloro o-xylene, mono-chlorxylol, chloro-ortho-xylene
PubChem CID 32884
IUPAC navn 1-chlor-2,3-dimethylbenzen
SMIL CC1=C(C(=CC=C1)Cl)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Chloro-o-xylene
Mængde 100 g
Formel vægt 140.61
Procent renhed 97%