Få mere at vide
3-klor-N,N-dimethylanilin, 95%
Artikelnummer. 11362586
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11362586 25 g 25g
11352586 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11362586 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L08563.14
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 21-09-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 6848-13-1 | C8H10ClN | 155,625 g/mol
Det kan bruges til at fremstille 3-(3-dimethylamino-phenyl)-acrylsyre-butylester ved en temperatur på °140 C i nærvær af reagens Na2CO3 og opløsningsmiddel N,N-dimethylacetamid med en reaktionstid på 20 timer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser Det kan bruges til at fremstille 3-(3-dimethylamino-phenyl)-acrylsyrebutylester ved en temperatur
på 140 C i nærvær af reagens Na2CO3 og °opløsningsmiddel N,N-dimethylacetamid med en reaktionstid på 20 timer.
Opløselighed
Ikke blandbar eller vanskelig at blande i vand.
Bemærkninger
Opbevares væk fra oxidationsmidler. Hold beholderen tæt lukket og anbring den køligt, tørt og godt ventileret.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 6848-13-1
Molekylær formel C8H10ClN
Molekylvægt (g/mol) 155.625
MDL nummer MFCD00018456
InChI nøgle CHHCCYVOJBBCIY-UHFFFAOYSA-N
Synonym n,n-dimethyl-3-chloroaniline, 3-chloro-nn-dimethylaniline, benzenamine, 3-chloro-n,n-dimethyl, m-chloro-n,n-dimethylaniline, benzenamine,3-chloro-n,n-dimethyl, 3-chlorophenyl dimethylamine, pubchem3637, 3-chloranyl-n,n-dimethyl-aniline, 3-n,n-dimethylamino phenyl chloride
PubChem CID 23285
IUPAC navn 3-chlor-N,N-dimethylanilin
SMIL CN(C)C1=CC(=CC=C1)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Chloro-N,N-dimethylaniline
Kogepunkt 230 °C til 232 °C
Brydningsindeks 1.576
Mængde 25 g
FN nummer UN2810
Beilstein 2206152
Opløselighedsinformation Ikke blandeligt eller svært at blande i vand.
Formel vægt 155.63
Procent renhed 95%