Få mere at vide
3-klor-N-methylpropan-1-amin hydrochlorid, TRC
Artikelnummer. 30356932
Skift visning
Mængde:
5 g
Artikelnummer. Mængde
30356932 5 g
1 options
Artikelnummer. 30356932 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC3805985G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Chloro-N-methylpropan-1-amine Hydrochloride
CAS 97145-88-5
Molekylær formel C4H10ClN•(HCl)
Mængde 5 g
Synonym Fluoxetine Impurity, 3-(Methylamino)propyl Chloride Hydrochloride, N-Methyl(3-chloropropyl)amine Hydrochloride
InChI formel InChI=1S/C4H10ClN.ClH/c1-6-4-2-3-5;/h6H,2-4H2,1H3;1H
SMIL CNCCCCl.Cl
IUPAC navn 3-chloro-N-methylpropan-1-amin; hydrochlorid
Molekylvægt (g/mol) 107.583646
Formel vægt 143.0269