missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

3-klor-N-methylpropan-1-amin hydrochlorid, TRC

Artikelnummer. 30351992
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30351992 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30351992 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC3805981G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-12-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv

missing translation for 'validMainframeMsg'

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 3-Chloro-N-methylpropan-1-amine Hydrochloride
CAS 97145-88-5
Molekylær formel C4H10ClN•(HCl)
Mængde 1 g
Synonym Fluoxetine Impurity, 3-(Methylamino)propyl Chloride Hydrochloride, N-Methyl(3-chloropropyl)amine Hydrochloride
InChI formel InChI=1S/C4H10ClN.ClH/c1-6-4-2-3-5;/h6H,2-4H2,1H3;1H
SMIL CNCCCCl.Cl
IUPAC navn 3-chloro-N-methylpropan-1-amin; hydrochlorid
Molekylvægt (g/mol) 107.583646
Formel vægt 143.0269
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.