Få mere at vide
3-Chloro-N-methylaniline, 97%
Artikelnummer. p-7082132
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11479603
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A12418.03
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 7006-52-2 | C7H8ClN | 141.60 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7006-52-2
Molekylær formel C7H8ClN
Molekylvægt (g/mol) 141.60
MDL nummer MFCD00052014
InChI nøgle WFGYSQDPURFIFL-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-methyl-3-chloroaniline, 3-chloro-n-methylbenzenamine, benzenamine, 3-chloro-n-methyl, 3-chloro-phenyl-methyl-amine, n-methyl-m-chloroaniline, n1-methyl-3-chloroaniline, pubchem9202, acmc-209ocl, 3-chloro-1-methylaniline, 3-chloro-n-methyl aniline
PubChem CID 138900
IUPAC navn 3-chloro-N-methylaniline
SMIL CNC1=CC=CC(Cl)=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Chloro-N-methylaniline
Tæthed 1.163
Kogepunkt 243°C to 244°C
Flammepunkt >110°C (230°F)
Brydningsindeks 1.583
Mængde 1 g
FN nummer UN2810
Beilstein 2802319
Formel vægt 141.6
Procent renhed 97%