Få mere at vide
3-Chloro-N-methylaniline, 97%
Description
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | 3-Chloro-N-methylaniline |
| Tæthed | 1.163 |
| Kogepunkt | 243°C to 244°C |
| Flammepunkt | >110°C (230°F) |
| Brydningsindeks | 1.583 |
| Mængde | 25 g |
| FN nummer | UN2810 |
| Beilstein | 2802319 |
| Formel vægt | 141.6 |
| Procent renhed | 97% |