missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
3-Chloro-N-methoxy-N-methylbenzamide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Chloro-N-methoxy-N-methylbenzamide |
| CAS | 145959-21-3 |
| Molekylær formel | C9H10ClNO2 |
| Mængde | 250 mg |
| Synonym | 3-Chloro-N-methoxy-N-methylbenzylamide |
| InChI formel | InChI=1S/C9H10ClNO2/c1-11(13-2)9(12)7-4-3-5-8(10)6-7/h3-6H,1-2H3 |
| SMIL | CON(C)C(=O)c1cccc(Cl)c1 |
| IUPAC navn | 3-chloro-N-methoxy-N-methylbenzamide |
| Molekylvægt (g/mol) | 199.63 |
| Formel vægt | 199.04 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?