Få mere at vide
3-Chloro-N-Fmoc-L-phenylalanine, 95%
Artikelnummer. 15462709
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15462709 5 g 5g
15452709 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15462709 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H66237.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 198560-44-0 | C24H20ClNO4 | 421.877 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 198560-44-0
Molekylær formel C24H20ClNO4
Molekylvægt (g/mol) 421.877
MDL nummer MFCD00672548
InChI nøgle UOZAKKJRIKXQPY-QFIPXVFZSA-N
Synonym fmoc-l-3-chlorophenylalanine, fmoc-3-chloro-l-phenylalanine, fmoc-phe 3-cl-oh, fmoc-l-phe 3-cl-oh, l-3-3-chlorophenyl-n-fmoc-alanine, fmoc-l-3-chlorophe, l-3-chlorophenyl-n-fmoc-alanine, s-2-9h-fluoren-9-yl methoxy carbonyl amino-3-3-chlorophenyl propanoic acid, 2s-3-3-chlorophenyl-2-9h-fluoren-9-ylmethoxycarbonylamino propanoic acid, 2s-3-3-chlorophenyl-2-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl amino propanoic acid
PubChem CID 2761466
IUPAC navn (2S)-3-(3-chlorphenyl)-2-(9H-fluoren-9-ylmethoxycarbonylamino)propansyre
SMIL C1=CC=C2C(=C1)C(C3=CC=CC=C32)COC(=O)NC(CC4=CC(=CC=C4)Cl)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Chloro-N-Fmoc-L-phenylalanine
Mængde 5 g
Formel vægt 421.88
Procent renhed 95%
Fysisk form Fast stof