Få mere at vide
3-Chloro-N-[4-cyano-3-(trifluoromethyl)phenyl]-2-hydroxy-2-methylpropanamide, Mikromol™
Artikelnummer. 30050224
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
30050224 25 mg
1 options
Artikelnummer. 30050224 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0894.320025
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
3-Chloro-N-[4-cyano-3-(trifluoromethyl)phenyl]-2-hydroxy-2-methylpropanamide
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Chloro-N-[4-cyano-3-(trifluoromethyl)phenyl]-2-hydroxy-2-methylpropanamide
CAS 627484-44-0
Analyt- eller komponentnavne 3-Chloro-N-[4-cyano-3-(trifluoromethyl)phenyl]-2-hydroxy-2-methylpropanamide
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C12 H10 Cl F3 N2 O2
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Propanamide, 3-chloro-N-[4-cyano-3-(trifluoromethyl)phenyl]-2-hydroxy-2-methyl-, 3-Chloro-N-[4-cyano-3-(trifluoromethyl)phenyl]-2-hydroxy-2-methylpropanamide
InChI formel InChI=1S/C12H10ClF3N2O2/c1-11(20,6-13)10(19)18-8-3-2-7(5-17)9(4-8)12(14,15)16/h2-4,20H,6H2,1H3,(H,18,19)
SMIL CC(O)(CCl)C(=O)Nc1ccc(C#N)c(c1)C(F)(F)F
IUPAC navn 3-chloro-N-[4-cyano-3-(trifluoromethyl)phenyl]-2-hydroxy-2-methylpropanamide
Molekylvægt (g/mol) 306.6682
Mængde 25 mg
Formel vægt 306.0383 g/mol