Få mere at vide
3-Chloro-N-(3-methoxyphenyl)propanamide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Chloro-N-(3-methoxyphenyl)propanamide |
| CAS | 21261-76-7 |
| Molekylær formel | C10H12ClNO2 |
| Mængde | 10 g |
| Synonym | 3-Chloro-N-(3-methoxyphenyl)propanamide, 3-Chloro-N-(3-methoxyphenyl)propionamide |
| InChI formel | InChI=1S/C10H12ClNO2/c1-14-9-4-2-3-8(7-9)12-10(13)5-6-11/h2-4,7H,5-6H2,1H3,(H,12,13) |
| SMIL | COc1cccc(NC(=O)CCCl)c1 |
| IUPAC navn | 3-chloro-N-(3-methoxyphenyl)propanamide |
| Molekylvægt (g/mol) | 213.66 |
| Formel vægt | 213.0557 |