missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

3-Chloro-N-(3-methoxyphenyl)propanamide, TRC

Artikelnummer. 30362556
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30362556 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30362556 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC3688051G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 3-Chloro-N-(3-methoxyphenyl)propanamide
CAS 21261-76-7
Molekylær formel C10H12ClNO2
Mængde 1 g
Synonym 3-Chloro-N-(3-methoxyphenyl)propanamide, 3-Chloro-N-(3-methoxyphenyl)propionamide
InChI formel InChI=1S/C10H12ClNO2/c1-14-9-4-2-3-8(7-9)12-10(13)5-6-11/h2-4,7H,5-6H2,1H3,(H,12,13)
SMIL COc1cccc(NC(=O)CCCl)c1
IUPAC navn 3-chloro-N-(3-methoxyphenyl)propanamide
Molekylvægt (g/mol) 213.66
Formel vægt 213.0557
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.