Få mere at vide
3-Chloro-N-(2-chloroethyl)propan-1-amine Hydrochloride, Mikromol™
Artikelnummer. 18090760
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
18090760 25 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 18090760 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0292.080025
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
3-Chloro-N-(2-chloroethyl)propan-1-amine Hydrochloride
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Chloro-N-(2-chloroethyl)propan-1-amine Hydrochloride
CAS 78218-47-0
Analyt- eller komponentnavne 3-Chloro-N-(2-chloroethyl)propan-1-amine Hydrochloride
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C5 H11 Cl2 N . Cl H
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym 1-Propanamine, 3-chloro-N-(2-chloroethyl)-, hydrochloride (1:1), 1-Propanamine, 3-chloro-N-(2-chloroethyl)-, hydrochloride (9CI), (2-Chloroethyl)(3-chloropropyl)amine hydrochloride, Ifosfamide Imp. E (EP) as Hydrochloride, Ifosfamide Impurity E as Hydrochloride
InChI formel InChI=1S/C5H11Cl2N.ClH/c6-2-1-4-8-5-3-7;/h8H,1-5H2;1H
SMIL Cl.ClCCCNCCCl
IUPAC navn 3-chloro-N-(2-chloroethyl)propan-1-amine;hydrochloride
Molekylvægt (g/mol) 192.51
Mængde 25 mg
Formel vægt 191.0035 g/mol