Få mere at vide
3-Chloro-N-(2-chloroethyl)propan-1-amine Hydrochloride, Mikromol™
Beskrivelse
3-Chloro-N-(2-chloroethyl)propan-1-amine Hydrochloride
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Chloro-N-(2-chloroethyl)propan-1-amine Hydrochloride |
| CAS | 78218-47-0 |
| Analyt- eller komponentnavne | 3-Chloro-N-(2-chloroethyl)propan-1-amine Hydrochloride |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C5 H11 Cl2 N . Cl H |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | 1-Propanamine, 3-chloro-N-(2-chloroethyl)-, hydrochloride (1:1), 1-Propanamine, 3-chloro-N-(2-chloroethyl)-, hydrochloride (9CI), (2-Chloroethyl)(3-chloropropyl)amine hydrochloride, Ifosfamide Imp. E (EP) as Hydrochloride, Ifosfamide Impurity E as Hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C5H11Cl2N.ClH/c6-2-1-4-8-5-3-7;/h8H,1-5H2;1H |
| SMIL | Cl.ClCCCNCCCl |
| IUPAC navn | 3-chloro-N-(2-chloroethyl)propan-1-amine;hydrochloride |
| Vis mere |