Få mere at vide
3-Chloro-N-[2-(3,4-dimethoxyphenyl)ethyl]-N-methyl-propan-1-amine, Mikromol™
Beskrivelse
3-Chloro-N-[2-(3,4-dimethoxyphenyl)ethyl]-N-methyl-propan-1-amine
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Chloro-N-[2-(3,4-dimethoxyphenyl)ethyl]-N-methyl-propan-1-amine |
| CAS | 36770-74-8 |
| Analyt- eller komponentnavne | 3-Chloro-N-[2-(3,4-dimethoxyphenyl)ethyl]-N-methyl-propan-1-amine |
| Forsendelsestilstand | Ice pack (-20°C) |
| Molekylær formel | C14 H22 Cl N O2 |
| Certificeringer/compliance | ISO 17025 |
| Synonym | Verapamil Hydrochloride Imp. D (EP), Verapamil Imp. D (EP), 3-Chloro-N-[2-(3,4-dimethoxyphenyl)ethyl]-N-methyl-propan-1-amine, Verapamil Hydrochloride Impurity D, Verapamil Impurity D |
| InChI formel | InChI=1S/C14H22ClNO2/c1-16(9-4-8-15)10-7-12-5-6-13(17-2)14(11-12)18-3/h5-6,11H,4,7-10H2,1-3H3 |
| SMIL | COc1ccc(CCN(C)CCCCl)cc1OC |
| IUPAC navn | 3-chloro-N-[2-(3,4-dimethoxyphenyl)ethyl]-N-methylpropan-1-amine |
| Vis mere |