Få mere at vide
3-Chloro-N-[2-(3,4-dimethoxyphenyl)ethyl]-N-methyl-propan-1-amine, Mikromol™
Artikelnummer. 30050814
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
30050814 100 mg
1 options
Artikelnummer. 30050814 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0022.02
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
3-Chloro-N-[2-(3,4-dimethoxyphenyl)ethyl]-N-methyl-propan-1-amine
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Chloro-N-[2-(3,4-dimethoxyphenyl)ethyl]-N-methyl-propan-1-amine
CAS 36770-74-8
Analyt- eller komponentnavne 3-Chloro-N-[2-(3,4-dimethoxyphenyl)ethyl]-N-methyl-propan-1-amine
Forsendelsestilstand Ice pack (-20°C)
Molekylær formel C14 H22 Cl N O2
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym Verapamil Hydrochloride Imp. D (EP), Verapamil Imp. D (EP), 3-Chloro-N-[2-(3,4-dimethoxyphenyl)ethyl]-N-methyl-propan-1-amine, Verapamil Hydrochloride Impurity D, Verapamil Impurity D
InChI formel InChI=1S/C14H22ClNO2/c1-16(9-4-8-15)10-7-12-5-6-13(17-2)14(11-12)18-3/h5-6,11H,4,7-10H2,1-3H3
SMIL COc1ccc(CCN(C)CCCCl)cc1OC
IUPAC navn 3-chloro-N-[2-(3,4-dimethoxyphenyl)ethyl]-N-methylpropan-1-amine
Molekylvægt (g/mol) 271.78
Mængde 100 mg
Formel vægt 271.1339 g/mol