missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

3-Chloro-L-tyrosine, TRC

Artikelnummer. 30138489
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
250 mg
1 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30138489 1 g
30005260 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30138489 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC4231001G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 7423-93-0
Molekylær formel C9 H10 N O3 Cl
Molekylvægt (g/mol) 215.63
Synonym meta-Chlorotyrosine
IUPAC navn (2S)-2-amino-3-(3-chloro-4-hydroxy-phenyl)propanoic acid
SMIL N[C@@H](Cc1ccc(O)c(Cl)c1)C(=O)O

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 3-Chloro-L-tyrosine
InChI formel InChI=1S/C9H10ClNO3/c10-6-3-5(1-2-8(6)12)4-7(11)9(13)14/h1-3,7,12H,4,11H2,(H,13,14)/t7-/m0/s1
Mængde 1 g
Formel vægt 215.0349
Forsendelsestilstand Room Temperature
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.