Få mere at vide
3-chlor-L-phenylalanin, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15418507
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15418507 1 g 1g
15438507 250 mg 250mg
15428507 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15418507 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H52018.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 80126-51-8 | C9H10ClNO2 | 199.63 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 80126-51-8
Molekylær formel C9H10ClNO2
Molekylvægt (g/mol) 199.63
MDL nummer MFCD01075124
InChI nøgle JJDJLFDGCUYZMN-QMMMGPOBSA-N
Synonym 3-chloro-l-phenylalanine, l-3-chlorophenylalanine, s-2-amino-3-3-chlorophenyl propanoic acid, h-phe 3-cl-oh, 2s-2-amino-3-3-chlorophenyl propanoic acid, 3-chlorophenylalanine, l-phe 3-cl-oh, 3-chloro-l-phenylalanine hydrochloride, d-3-chlorophenylalanine, l-3-chlorophe
PubChem CID 2761492
ChEBI CHEBI:49597
IUPAC navn (2S)-2-amino-3-(3-chlorphenyl)propansyre
SMIL N[C@@H](CC1=CC=CC(Cl)=C1)C(O)=O
Specifications
Kemisk navn eller materiale 3-Chloro-L-phenylalanine
Mængde 1 g
Formel vægt 199.64
Procent renhed 95%