Få mere at vide
3-Chloro Fenofibric Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Chloro Fenofibric Acid |
| CAS | 60012-96-6 |
| Molekylær formel | C17H15ClO4 |
| Mængde | 25 mg |
| Synonym | 2-[4-(3-Chlorobenzoyl)phenoxy]-2-methylpropanoic Acid, LF 406 |
| InChI formel | InChI=1S/C17H15ClO4/c1-17(2,16(20)21)22-14-8-6-11(7-9-14)15(19)12-4-3-5-13(18)10-12/h3-10H,1-2H3,(H,20,21) |
| SMIL | CC(C)(Oc1ccc(cc1)C(=O)c2cccc(Cl)c2)C(=O)O |
| IUPAC navn | 2-[4-(3-chlorobenzoyl)phenoxy]-2-methylpropanoic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 318.75 |
| Formel vægt | 318.0659 |