missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
3-Chloro Fenofibric Acid-d6, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Chloro Fenofibric Acid-d6 |
| CAS | 1346603-07-3 |
| Molekylær formel | C17H9D6ClO4 |
| Mængde | 1 mg |
| Synonym | 2-[4-(3-Chlorobenzoyl)phenoxy]-2-methylpropanoic Acid-d6, LF 406-d6 |
| InChI formel | InChI=1S/C17H15ClO4/c1-17(2,16(20)21)22-14-8-6-11(7-9-14)15(19)12-4-3-5-13(18)10-12/h3-10H,1-2H3,(H,20,21)/i1D3,2D3 |
| SMIL | [2H]C([2H])([2H])C(Oc1ccc(cc1)C(=O)c2cccc(Cl)c2)(C(=O)O)C([2H])([2H])[2H] |
| IUPAC navn | 2-[4-(3-chlorobenzoyl)phenoxy]-3,3,3-trideuterio-2-(trideuteriomethyl)propanoic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 324.79 |
| Formel vægt | 324.1035 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?