Få mere at vide
3-Chloro-D-alanine Methyl Ester Hydrochloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Chloro-D-alanine Methyl Ester Hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C4H8ClNO2.ClH/c1-8-4(7)3(6)2-5;/h3H,2,6H2,1H3;1H/t3-;/m1./s1 |
| Mængde | 2.5 g |
| Formel vægt | 173.001 |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |