missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
3-Chloro Cathinone Hydrochloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Chloro Cathinone Hydrochloride |
| CAS | 2227990-16-9 |
| Molekylær formel | C9H11Cl2NO |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | 2-Amino-1-(3-chlorophenyl)-1-propanone Hydrochloride, m-Chlorocathinone Hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C9H10ClNO.ClH/c1-6(11)9(12)7-3-2-4-8(10)5-7;/h2-6H,11H2,1H3;1H |
| SMIL | O=C(C(N)C)C1=CC=CC(Cl)=C1.Cl |
| IUPAC navn | 2-amino-1-(3-chlorophenyl)propan-1-one;hydrochloride |
| Molekylvægt (g/mol) | 220.1 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?