Få mere at vide
3-Chloro Cathinone Hydrochloride, TRC
Artikelnummer. 30349864
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
30349864 100 mg
1 options
Artikelnummer. 30349864 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC365160100MG
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Chloro Cathinone Hydrochloride
CAS 2227990-16-9
Molekylær formel C9H11Cl2NO
Mængde 100 mg
Synonym 2-Amino-1-(3-chlorophenyl)-1-propanone Hydrochloride, m-Chlorocathinone Hydrochloride
InChI formel InChI=1S/C9H10ClNO.ClH/c1-6(11)9(12)7-3-2-4-8(10)5-7;/h2-6H,11H2,1H3;1H
SMIL O=C(C(N)C)C1=CC=CC(Cl)=C1.Cl
IUPAC navn 2-amino-1-(3-chlorophenyl)propan-1-one;hydrochloride
Molekylvægt (g/mol) 220.1