Få mere at vide
3-Chloro-alpha-toluenesulfonyl chloride, 96%
Artikelnummer. 11421067
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11421067 1 g 1g
11431067 5 g 5g
11441067 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11421067 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B24073.03
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 24974-73-0 | C7H6Cl2O2S | 225.083 g/mol
3-chlor-alfa-toluensulfonylchlorid anvendes som et farmaceutisk mellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
3-chlor-alfa-toluensulfonylchlorid anvendes som et farmaceutisk mellemprodukt.
Bemærkninger
Hold beholderen tæt lukket. Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere. Opbevares under tør inert gas. Det er hygroskopisk i naturen. Inkompatibel med oxidationsmidler. Det er følsomt over for fugt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 24974-73-0
Molekylær formel C7H6Cl2O2S
Molekylvægt (g/mol) 225.083
MDL nummer MFCD02683111
InChI nøgle LXTGNVLBPVVMSL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-chlorophenyl methanesulfonyl chloride, 3-chloro-phenyl-methanesulfonyl chloride, chloro 3-chlorophenyl methyl sulfone, benzenemethanesulfonyl chloride, 3-chloro, pubchem5501, acmc-20an5u, 3-chlorobenzylsulfonyl chloride, 3-chlorophenyl methanesulfonylchloride, benzenemethanesulfonylchloride,3-chloro, benzenemethanesulfonylchloride, 3-chloro
PubChem CID 2757802
IUPAC navn (3-chlorphenyl)methansulfonylchlorid
SMIL C1=CC(=CC(=C1)Cl)CS(=O)(=O)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Chloro-alpha-toluenesulfonyl chloride
Smeltepunkt 69°C to 75°C
Mængde 1 g
FN nummer UN3261
Formel vægt 225.09
Procent renhed 96%