Få mere at vide
3-Chloro-6-phenylpyridazine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Chloro-6-phenylpyridazine |
| Mængde | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C10H7ClN2/c11-10-7-6-9(12-13-10)8-4-2-1-3-5-8/h1-7H |
| Formel vægt | 190.0298 |