Få mere at vide
3-klor-6-iodopyridazin, 95%
Artikelnummer. 15410829
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15410829 5 g 5g
15400829 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15410829 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H63879.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 23-11-2026
CAS: 135034-10-5 | C4H2ClIN2 | 240,43 g/mol
Reakant i Suzuki-Miyaura koblingsreaktion. Reaktant i syntesen af 6-Chloropyridazin-3-carbonitril.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Reakant i Suzuki-Miyaura koblingsreaktion. Reaktant i syntesen af 6-Chloropyridazin-3-carbonitril.
Opløselighed Lidt opløseligt i
vand.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler, syrer, varme.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 135034-10-5
Molekylær formel C4H2ClIN2
Molekylvægt (g/mol) 240.43
MDL nummer MFCD08275187
InChI nøgle PNEPCDPKMXJYIQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-chloro-6-iodo-pyridazine, pyridazine, 3-chloro-6-iodo, 3-chloro-6-pyrazine, acmc-1cg9b, ksc169s6d, 3-chloranyl-6-iodanyl-pyridazine, 6-chloro-3-iodopyridazine, 3-chloro-6-iodo-1,2-diazine
PubChem CID 15418839
IUPAC navn 3-chlor-6-iodpyridazin
SMIL ClC1=NN=C(I)C=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Chloro-6-iodopyridazine
Smeltepunkt 110 °C til 120 °C
Mængde 5 g
Følsomhed Lysfølsom
Opløselighedsinformation Let opløselig i vand.
Formel vægt 240.43
Procent renhed 97%
Fysisk form Fast stof