Få mere at vide
3-klor-6-hydrazinopyridazin, 98%
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Chloro-6-hydrazinopyridazine |
| Smeltepunkt | 134 °C til 140 °C |
| Mængde | 1 g |
| Beilstein | 125591 |
| Formel vægt | 144.56 |
| Procent renhed | 98% |