Få mere at vide
3-Chloro-6-fluoro-2-methoxybenzoic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Chloro-6-fluoro-2-methoxybenzoic Acid |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C8H6ClFO3/c1-13-7-4(9)2-3-5(10)6(7)8(11)12/h2-3H,1H3,(H,11,12) |
| Formel vægt | 203.9989 |