Få mere at vide
3-chlor-5-(trifluormethyl)pyridin,≥ 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10471874
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10471874 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
10336664 5 g Ravfarvet glasflaske 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10471874 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. MO08070DA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 24-11-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 85148-26-1
Molekylær formel C6H3ClF3N
Molekylvægt (g/mol) 181.54
MDL nummer MFCD00042227
InChI nøgle OMRCXTBFBBWTDL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-chloro-5-trifluoromethyl pyridine, 3-trifluoromethyl-5-chloropyridine, pyridine, 3-chloro-5-trifluoromethyl, pubchem3552, acmc-209zee, ksc495c1f, 3-chloro-5-trifluoromethyl-pyridine, 3-chloro-5-trifluoromethyl pyridine-carbonitrile
PubChem CID 2736698
IUPAC navn 3-chlor-5-(trifluormethyl)pyridin
SMIL FC(F)(F)C1=CC(Cl)=CN=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridine
CAS min % 97.0
Analyseprocentområde 97+%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 1 g
Formel vægt 181.54
Procent renhed 97%