Få mere at vide
3-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridine, 97%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15435097
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15435097 5 g 5g
15425097 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 15435097 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H32376.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 85148-26-1
Molekylær formel C6H3ClF3N
Molekylvægt (g/mol) 181.54
MDL nummer MFCD00042227
InChI nøgle OMRCXTBFBBWTDL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-chloro-5-trifluoromethyl pyridine, 3-trifluoromethyl-5-chloropyridine, pyridine, 3-chloro-5-trifluoromethyl, pubchem3552, acmc-209zee, ksc495c1f, 3-chloro-5-trifluoromethyl-pyridine, 3-chloro-5-trifluoromethyl pyridine-carbonitrile
PubChem CID 2736698
IUPAC navn 3-chloro-5-(trifluoromethyl)pyridine
SMIL FC(F)(F)C1=CC(Cl)=CN=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridine
Kogepunkt 50°C to 51°C (4 mmHg)
Mængde 5 g
FN nummer UN2810
Formel vægt 181.55
Procent renhed 97%