Få mere at vide
3-Klor-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-carboxylsyre, TRC
Artikelnummer. 30351512
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
30351512 100 mg
1 options
Artikelnummer. 30351512 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC432835100MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 17-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Chloro-5-(trifluoromethyl)picolinic acid
CAS 80194-68-9
Molekylær formel C7 H3 Cl F3 N O2
Mængde 100 mg
Synonym 3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinecarboxylic acid, 3-Chloro-5-(trifluoromethyl)picolinic acid, 3-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-carboxylic acid, 3-Chloro-5-trifluoromethyl-pyridine-2-carboxylic acid
InChI formel InChI=1S/C7H3ClF3NO2/c8-4-1-3(7(9,10)11)2-12-5(4)6(13)14/h1-2H,(H,13,14)
SMIL OC(=O)c1ncc(cc1Cl)C(F)(F)F
IUPAC navn 3-chlor-5-(trifluormethyl)pyridin-2-carboxylsyre
Molekylvægt (g/mol) 225.55
Formel vægt 224.9804