Få mere at vide
3-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridine-2-carboxylic acid, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15458855
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
Artikelnummer. 15458855
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar H34258.MD
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 80194-68-9
Molekylær formel C7H3ClF3NO2
Molekylvægt (g/mol) 225.551
MDL nummer MFCD00277482
InChI nøgle HXRMCZBDTDCCOP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-chloro-5-trifluoromethyl pyridine-2-carboxylic acid, 3-chloro-5-trifluoromethyl picolinic acid, 2-pyridinecarboxylic acid, 3-chloro-5-trifluoromethyl, 3-chloro-5-trifluoromethyl-pyridine-2-carboxylic acid, 3-chloro-5-trifluoromethyl-2-pyridinecarboxylic acid, 2-carboxy-3-chloro-5-trifluoromethyl pyridine, ksc446c7n, 3-chloro-5-trifluoromethylpicolinic acid, 3-chloro-5-trifluoromethyl-picolinic acid
PubChem CID 2821908
IUPAC navn 3-chloro-5-(trifluoromethyl)pyridine-2-carboxylic acid
SMIL C1=C(C=NC(=C1Cl)C(=O)O)C(F)(F)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridine-2-carboxylic acid
Smeltepunkt 141°C to 143°C
Mængde 250 mg
Formel vægt 225.6
Procent renhed 97%