Få mere at vide
3-chlor-5-(trifluormethyl)pyridin-2-carboxylsyre, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Beskrivelse
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Alfa Aesar . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridine-2-carboxylic acid |
| Smeltepunkt | 141 °C til 143 °C |
| Mængde | 1 g |
| Formel vægt | 225.6 |
| Procent renhed | 97% |