Få mere at vide
3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinecarbonitrile, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinecarbonitrile |
| Mængde | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C7H2ClF3N2/c8-5-1-4(7(9,10)11)3-13-6(5)2-12/h1,3H |
| Formel vægt | 205.9859 |