Få mere at vide
3-Chloro-5-(trifluoromethoxy)phenol, 97%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15465327
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
Artikelnummer. 15465327
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar H32579.03
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1017778-52-7
Molekylær formel C7H4ClF3O2
Molekylvægt (g/mol) 212.55
MDL nummer MFCD09832330
InChI nøgle GDQVMGRMDBOXLX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-chloro-5-trifluoromethoxy phenol, 5-chloro-3-trifluoromethoxy phenol, 3-chloro-5-trifluoromethoxy phenol, jrd
PubChem CID 46737653
IUPAC navn 3-chloro-5-(trifluoromethoxy)phenol
SMIL OC1=CC(OC(F)(F)F)=CC(Cl)=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Chloro-5-(trifluoromethoxy)phenol
Brydningsindeks 1.4702
Mængde 1 g
Formel vægt 212.56
Procent renhed 97%