Få mere at vide
3-Chloro-5-(prop-2-enyl)-10,11-dihydro-5H-dibenzo[b,f]azepine, Mikromol™
Artikelnummer. 30051936
Skift visning
Mængde:
50 mg
Artikelnummer. Mængde
30051936 50 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30051936 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0545.07
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
3-Chloro-5-(prop-2-enyl)-10,11-dihydro-5H-dibenzo[b,f]azepine
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Chloro-5-(prop-2-enyl)-10,11-dihydro-5H-dibenzo[b,f]azepine
CAS 1425793-87-8
Analyt- eller komponentnavne 3-Chloro-5-(prop-2-enyl)-10,11-dihydro-5H-dibenzo[b,f]azepine
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C17 H16 Cl N
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Clomipramine Hydrochloride Imp. G (EP), Clomipramine Imp. G (EP), 3-Chloro-5-(prop-2-enyl)-10,11-dihydro-5H-dibenzo[b,f]azepine, Clomipramine Hydrochloride Impurity G, Clomipramine Impurity G, N-Allyl-3-chloro-10,11-dihydro-5H-dibenzo[b,f]azepine
InChI formel InChI=1S/C9H15NO/c11-8-6-9(7-10-8)4-2-1-3-5-9/h1-7H2,(H,10,11)
SMIL Clc1ccc2CCc3ccccc3N(CC=C)c2c1
IUPAC navn 2-chloro-11-prop-2-enyl-5,6-dihydrobenzo[b][1]benzazepine
Molekylvægt (g/mol) 269.77
Mængde 50 mg
Formel vægt 269.0971 g/mol