Få mere at vide
3-Chloro-5-(prop-2-enyl)-10,11-dihydro-5H-dibenzo[b,f]azepine, Mikromol™
Beskrivelse
3-Chloro-5-(prop-2-enyl)-10,11-dihydro-5H-dibenzo[b,f]azepine
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Chloro-5-(prop-2-enyl)-10,11-dihydro-5H-dibenzo[b,f]azepine |
| CAS | 1425793-87-8 |
| Analyt- eller komponentnavne | 3-Chloro-5-(prop-2-enyl)-10,11-dihydro-5H-dibenzo[b,f]azepine |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C17 H16 Cl N |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | Clomipramine Hydrochloride Imp. G (EP), Clomipramine Imp. G (EP), 3-Chloro-5-(prop-2-enyl)-10,11-dihydro-5H-dibenzo[b,f]azepine, Clomipramine Hydrochloride Impurity G, Clomipramine Impurity G, N-Allyl-3-chloro-10,11-dihydro-5H-dibenzo[b,f]azepine |
| InChI formel | InChI=1S/C9H15NO/c11-8-6-9(7-10-8)4-2-1-3-5-9/h1-7H2,(H,10,11) |
| SMIL | Clc1ccc2CCc3ccccc3N(CC=C)c2c1 |
| IUPAC navn | 2-chloro-11-prop-2-enyl-5,6-dihydrobenzo[b][1]benzazepine |
| Vis mere |