Få mere at vide
3-Chloro-5-methoxyaniline, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Chloro-5-methoxyaniline |
| Mængde | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C7H8ClNO/c1-10-7-3-5(8)2-6(9)4-7/h2-4H,9H2,1H3 |
| Formel vægt | 157.0294 |