missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
3-Chloro-5-Hydroxy-2-pentanone (~90%), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Chloro-5-Hydroxy-2-pentanone |
| CAS | 13045-13-1 |
| Molekylær formel | C5 H9 Cl O2 |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | 3-Chloro-5-hydroxy-2-pentanone, 3-Chloro-4-oxo-1-pentanol |
| InChI formel | InChI=1S/C5H9ClO2/c1-4(8)5(6)2-3-7/h5,7H,2-3H2,1H3 |
| SMIL | CC(=O)C(Cl)CCO |
| IUPAC navn | 3-chloro-5-hydroxypentan-2-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 136.577 |
| Formel vægt | 136.029 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?