Få mere at vide
3-Chloro-5-fluoropyridine, 98%
Artikelnummer. 15493877
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15493877 1 g 1g
15403887 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15493877 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H30170.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 514797-99-0 | C5H3ClFN | 131.534 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 514797-99-0
Molekylær formel C5H3ClFN
Molekylvægt (g/mol) 131.534
MDL nummer MFCD05663707
InChI nøgle LTILYPOSFJLPSK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-chloro-3-fluoropyridine, 3-fluoro-5-chloropyridine, 3-chloro-5-fluoro-pyridine, pyridine, 3-chloro-5-fluoro, pubchem6620, acmc-1axgq, pyridine,3-chloro-5-fluoro, 3-chloro-5-fluoropyridine, abbypharma ap-14-5727
PubChem CID 12031536
IUPAC navn 3-chlor-5-fluorpyridin
SMIL C1=C(C=NC=C1Cl)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Chloro-5-fluoropyridine
Smeltepunkt 25°C to 27°C
Flammepunkt 41°C (106°F)
Brydningsindeks 1.5015
Mængde 1 g
FN nummer UN1325
Formel vægt 131.54
Procent renhed 98%