Få mere at vide
3-Chloro-5-fluorophenol, 98%
Artikelnummer. p-7028787
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit. 11396599
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar H26195.03
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 202982-70-5 | C6H4ClFO | 146.545 g/mol
3-Chloro-5-fluorphenol bruges som mellemprodukt i organisk syntese. Det spiller en vigtig rolle i fremstillingen af substituerede amider som antagonister og/eller omvendte agonister af cannabinoid-1-receptor, substitueret N-(arylmethyl)aryloxy-arylcarboxamid og heteroarylcarboxamid-antagonister for PGE2-receptoren EP4 til behandling af smerter, inflammation, arthrumitis, slidgigt og arthritis.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
3-Chloro-5-fluorphenol bruges som mellemprodukt i organisk syntese. Det spiller en vigtig rolle i fremstillingen af substituerede amider som antagonister og/eller omvendte agonister af cannabinoid-1-receptor, substitueret N-(arylmethyl)aryloxy-arylcarboxamid og heteroarylcarboxamid-antagonister for PGE2-receptoren EP4 til behandling af smerter, inflammation, arthrumitis, slidgigt og arthritis.
Opløselighed Ikke blandbar med vand
.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 202982-70-5
Molekylær formel C6H4ClFO
Molekylvægt (g/mol) 146.545
MDL nummer MFCD00042212
InChI nøgle ZMFBYTAAMHWQHD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-chloro-5-fluoro-phenol, phenol, 3-chloro-5-fluoro, pubchem2858, acmc-209f8b, 3-chloranyl-5-fluoranyl-phenol, phenol, 3-chloro-5-fluoro-9ci
PubChem CID 2773713
IUPAC navn 3-chlor-5-fluorphenol
SMIL C1=C(C=C(C=C1F)Cl)O
Spécification
Kemisk navn eller materiale 3-Chloro-5-fluorophenol
Brydningsindeks 1.537
Mængde 1 g
FN nummer UN3265
Opløselighedsinformation Immiscible with water.
Formel vægt 146.55
Procent renhed 98%
RUO– Kun brug til forskning
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis