Få mere at vide
3-Chloro-5-fluorophenol, 98%
Artikelnummer. 11396599
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11396599 1 g 1g
11306609 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11396599 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H26195.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 202982-70-5 | C6H4ClFO | 146.545 g/mol
3-Chloro-5-fluorphenol bruges som mellemprodukt i organisk syntese. Det spiller en vigtig rolle i fremstillingen af substituerede amider som antagonister og/eller omvendte agonister af cannabinoid-1-receptor, substitueret N-(arylmethyl)aryloxy-arylcarboxamid og heteroarylcarboxamid-antagonister for PGE2-receptoren EP4 til behandling af smerter, inflammation, arthrumitis, slidgigt og arthritis.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
3-Chloro-5-fluorphenol bruges som mellemprodukt i organisk syntese. Det spiller en vigtig rolle i fremstillingen af substituerede amider som antagonister og/eller omvendte agonister af cannabinoid-1-receptor, substitueret N-(arylmethyl)aryloxy-arylcarboxamid og heteroarylcarboxamid-antagonister for PGE2-receptoren EP4 til behandling af smerter, inflammation, arthrumitis, slidgigt og arthritis.
Opløselighed Ikke blandbar med vand
.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 202982-70-5
Molekylær formel C6H4ClFO
Molekylvægt (g/mol) 146.545
MDL nummer MFCD00042212
InChI nøgle ZMFBYTAAMHWQHD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-chloro-5-fluoro-phenol, phenol, 3-chloro-5-fluoro, pubchem2858, acmc-209f8b, 3-chloranyl-5-fluoranyl-phenol, phenol, 3-chloro-5-fluoro-9ci
PubChem CID 2773713
IUPAC navn 3-chlor-5-fluorphenol
SMIL C1=C(C=C(C=C1F)Cl)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Chloro-5-fluorophenol
Brydningsindeks 1.537
Mængde 1 g
FN nummer UN3265
Opløselighedsinformation Immiscible with water.
Formel vægt 146.55
Procent renhed 98%