Learn More
3-Chloro-5-fluorobenzonitrile, 98%, Thermo Scientific™
Shop All Thermo Scientific Chemicals ProductsSpecifications
Spécification
| Melting Point | 53.0°C to 57.0°C |
| CAS Min % | 97.5 |
| Color | Yellow |
| CAS Max % | 100.0 |
| Quantity | 5 g |
| Infrared Spectrum | Authentic |
| Packaging | Glass bottle |
| Physical Form | Crystalline Powder |
| Assay Percent Range | 97.5% min. (GC) |
| Linear Formula | ClC6H3(F)CN |
| Afficher plus |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- 3-Chloro-5-fluorobenzonitrile
- Warning
- Acute toxicity Category 4
- Serious eye damage/eye irritation Category 2
- Skin corrosion/irritation Category 2
- Specific target organ toxicity Category 3
- H315-Causes skin irritation.
- H319-Causes serious eye irritation.
- H335-May cause respiratory irritation.
- H312-Harmful in contact with skin.
- H332-Harmful if inhaled.
- H302-Harmful if swallowed.
- P261-Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapours/spray.
- P280-Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
- P301+P312-IF SWALLOWED: Call a POISON CENTER or doctor/physician/ if you feel unwell.
- P302+P352-IF ON SKIN: Wash with plenty of water/.
- P304+P340-IF INHALED: Remove person to fresh air and keep comfortable for breathing.
- P305+P351+P338-IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
RUO – Research Use Only
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?