Få mere at vide
3-Chloro-5-fluorobenzonitrile, 97%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15494277
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15494277 25 g 25g
15484277 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 15494277 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H31669.14
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 327056-73-5
Molekylær formel C7H3ClFN
Molekylvægt (g/mol) 155.556
MDL nummer MFCD03407967
InChI nøgle GIKLRWNRBOLRDV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-chloro-5-fluoro benzonitrile, 3-chloro-5-fluoro-benzonitrile, benzonitrile, 3-chloro-5-fluoro, 5-chloro-3-fluorobenzenecarbonitrile, 5-chloro-3-fluorobenzonitrile, pubchem4725, acmc-1afkx, 3-fluoro-5-chloro-benzonitrile, 5-fluoro-3-chloro-benzonitrile, buttpark 45\01-07
PubChem CID 2734841
IUPAC navn 3-chloro-5-fluorobenzonitrile
SMIL C1=C(C=C(C=C1F)Cl)C#N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Chloro-5-fluorobenzonitrile
Smeltepunkt 54°C to 59°C
Mængde 25 g
FN nummer UN3439
Formel vægt 155.56
Procent renhed 97%