Få mere at vide
3-klor-5-fluorobenzoinsyre, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Chloro-5-fluorobenzoic acid |
| CAS | 25026-64-6 |
| Molekylær formel | C7H4ClFO2 |
| Mængde | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C7H4ClFO2/c8-5-1-4(7(10)11)2-6(9)3-5/h1-3H,(H,10,11) |
| SMIL | OC(=O)c1cc(F)cc(Cl)c1 |
| IUPAC navn | 3-klor-5-fluorobenzoesyre |
| Molekylvægt (g/mol) | 174.56 |
| Formel vægt | 173.9884 |