Få mere at vide
3-Chloro-5-fluoroaniline, 97%
Artikelnummer. 11431230
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11431230 1 g 1g
11441230 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11431230 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H26338.03
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 4863-91-6 | C6H5ClFN | 145.561 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 4863-91-6
Molekylær formel C6H5ClFN
Molekylvægt (g/mol) 145.561
MDL nummer MFCD03407962
InChI nøgle LPIFAHAICWJMRR-UHFFFAOYSA-N
Synonym pubchem2953, acmc-209kdj, 3-chloro-5-fluorobenzenamine, 5-chloro-3-fluorophenylamine, ksc493m9f, 3-chloro-5-fluoro-phenylamine, buttpark 44\01-96
PubChem CID 2734838
IUPAC navn 3-chlor-5-fluoranilin
SMIL C1=C(C=C(C=C1F)Cl)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Chloro-5-fluoroaniline
Mængde 1 g
Lugt Characteristic
Brydningsindeks 1.562-1.564
FN nummer UN2810
Formel vægt 145.56
Procent renhed 97%