Få mere at vide
3-Chloro-5,5-dimethyl-2-cyclohexen-1-one, 96%
Artikelnummer. 11499592
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
Artikelnummer. 11499592
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A10728.14
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 17530-69-7 | C8H11ClO | 158.63 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 17530-69-7
Molekylær formel C8H11ClO
Molekylvægt (g/mol) 158.63
MDL nummer MFCD00051620
InChI nøgle PJYTYJGMJDIKEJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-chloro-5,5-dimethyl-2-cyclohexen-1-one, 3-chloro-5,5-dimethylcyclohex-2-enone, unii-e73w928g5o, 3-chloro-5,5-dimethyl-2-cyclohexenone, 2-cyclohexen-1-one,3-chloro-5,5-dimethyl, 2-cyclohexen-1-one, 3-chloro-5,5-dimethyl, acmc-1bo45, 5,5-dimethyl-3-chlorocyclohex-2-enone, 3-chloro-5,5-dimethyl-cyclohex-2-enone, 3-chloro-5,5-dimethyl-1-cyclohex-2-enone
PubChem CID 140243
IUPAC navn 3-chloro-5,5-dimethylcyclohex-2-en-1-one
SMIL CC1(C)CC(Cl)=CC(=O)C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Chloro-5,5-dimethyl-2-cyclohexen-1-one
Tæthed 1.084
Kogepunkt 44°C to 46°C (0.1 mmHg)
Mængde 25 g
Beilstein 1099253
Formel vægt 158.63
Procent renhed 96%