Få mere at vide
3-klor-5-(3-chlorpropyl)-10,11-dihydro-5H-dibenz[b,f]azepin (>90%), TRC
Artikelnummer. 30351076
Skift visning
Mængde:
100 mg
500 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30351076 1 g
30351077 500 mg
30364481 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30351076 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC3650751G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 13-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 51551-41-8
Molekylær formel C17 H17 Cl2 N
Molekylvægt (g/mol) 306.23
IUPAC navn 2-klor-11-(3-klorpropyl)-5,6-dihydrobenzo[b][1]benzazepin
SMIL ClCCCN1c2ccccc2CCc3ccc(Cl)cc13
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Chloro-5-(3-chloropropyl)-10,11-dihydro-5H-dibenz[b,f]azep
Mængde 1 g
InChI formel InChI=1S/C17H17Cl2N/c18-10-3-11-20-16-5-2-1-4-13(16)6-7-14-8-9-15(19)12-17(14)20/h1-2,4-5,8-9,12H,3,6-7,10-11H2
Formel vægt 305.0738